Learn More
Chlorure de rhodium(III), anhydre, 99,9 % (à base de métaux), Rh 48,7 % minimum, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rhodium(III) chloride |
Note relative au nom | Anhydrous |
Couleur | Rouge à marron |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 0.25 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Formule linéaire | RhCl3 |
Merck Index | 14,8188 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Soluble in hydroxide and cyanide solutions. |
Poids de la formule | 209.26 |