Learn More
Chlorure de rhodium(III), anhydre, 99,9 % (à base de métaux), Rh 48,7 % minimum, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11371858
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10049-07-7
Formule moléculaire Cl3Rh
Poids moléculaire (g/mol) 209.26
Numéro MDL MFCD00011204
Clé InChI SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC Trichlorure de rhodium(3+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium(III) chloride
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Rouge à marron
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire RhCl3
Merck Index 14,8188
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in hydroxide and cyanide solutions.
Poids de la formule 209.26
Pourcentage de pureté 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 48.7% min.
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic