Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine WT, solution à 20 % dans l’eau
58.50€ - 299.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rhodamine WT |
---|---|
CAS | 37299-86-8, 7732-18-5 |
Formule moléculaire | C29H29ClN2Na2O5 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: miscible. |
Clé InChI | NRZDMKVYRRMFRR-UHFFFAOYSA-L |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Rhodamine WT | |
C29H29ClN2Na2O5 | |
NRZDMKVYRRMFRR-UHFFFAOYSA-L | |
disodium;4-[3-(diéthylamino)-6-diéthylazaniumylidenexanthen-9-yl]benzène-1,3-dicarboxylate ; chlorure | |
37718 | |
Flacon en verre | |
1.1600g/mL |
37299-86-8, 7732-18-5 | |
Solubility in water: miscible. | |
CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC)C=C3O2)C4=C(C=C(C=C4)C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Cl-] | |
566.99 | |
566.99 | |
1.16 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Rhodamine WT, 20% solution in water
RUO – Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine WT, solution à 20 % dans l’eau