Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine WT, solution à 20 % dans l’eau
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 l
Conditionnement:
100mL
1L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Rhodamine WT |
| CAS | 37299-86-8, 7732-18-5 |
| Formule moléculaire | C29H29ClN2Na2O5 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: miscible. |
| Clé InChI | NRZDMKVYRRMFRR-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC)C=C3O2)C4=C(C=C(C=C4)C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Cl-] |
| Nom IUPAC | disodium;4-[3-(diéthylamino)-6-diéthylazaniumylidenexanthen-9-yl]benzène-1,3-dicarboxylate ; chlorure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 566.99 |
| CID PubChem | 37718 |
| Poids de la formule | 566.99 |
| Afficher plus |