Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine WT, solution à 20 % dans l’eau
Code produit. 12193761 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 l
Conditionnement:
100mL
1L
Code produit. 12193761
Marque: Thermo Scientific Chemicals 446970010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 37299-86-8 | C29H29ClN2Na2O5 | 566.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodamine WT
CAS 37299-86-8, 7732-18-5
Formule moléculaire C29H29ClN2Na2O5
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible.
Clé InChI NRZDMKVYRRMFRR-UHFFFAOYSA-L
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC)C=C3O2)C4=C(C=C(C=C4)C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Cl-]
Nom IUPAC disodium;4-[3-(diéthylamino)-6-diéthylazaniumylidenexanthen-9-yl]benzène-1,3-dicarboxylate ; chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 566.99
CID PubChem 37718
Poids de la formule 566.99
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.16
Densité 1.1600g/mL
Quantité 1 l