Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G
Adaptés aux étiquettes fluorescentes
42.31€ - 112.56€
Identifiants chimiques
CAS | 989-38-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C28H31ClN2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 479.017 |
Numéro MDL | MFCD00012665 |
Clé InChI | VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Basic Red 1; C.I. 45160 |
CID PubChem | 51358423 |
Nom IUPAC | Éthyl 2-[3-(éthylamino)-6-éthylimino-2,7-diméthylxanthen-9-yl]benzoate ; hydron ; chlorure |
SMILES | [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15474719
|
Thermo Scientific Chemicals
J62315.14 |
25 g |
42.31€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15484719
|
Thermo Scientific Chemicals
J62315.22 |
100 g |
112.56€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Rhodamine dyes are used extensively in biotechnology applications such as fluorescence microscopy, flow cytometry,fluorescence correlation spectroscopy and ELISA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLes colorants de rhodamine sont largement utilisés dans les applications biotechnologiques telles que la microscopie à fluorescence, la cytométrie en flux, la spectroscopie de corrélation par fluorescence et l’ELISA.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants. Veiller à une ventilation correcte.
Identifiants chimiques
989-38-8 | |
479.017 | |
VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N | |
51358423 | |
[H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]Afficher plus |
C28H31ClN2O3 | |
MFCD00012665 | |
Basic Red 1; C.I. 45160 | |
Éthyl 2-[3-(éthylamino)-6-éthylimino-2,7-diméthylxanthen-9-yl]benzoate ; hydron ; chlorureAfficher plus |
Spécification
Rhodamine 6G | |
C28H31ClN2O3 | |
3900071 | |
Soluble in water. | |
[H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-] | |
479.017 | |
479.02 | |
Poudre |
989-38-8 | |
MFCD00012665 | |
Basic Red 1; C.I. 45160 | |
VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N | |
Éthyl 2-[3-(éthylamino)-6-éthylimino-2,7-diméthylxanthen-9-yl]benzoate ; hydron ; chlorure | |
51358423 | |
Marron à rouge |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302
Nocif en cas d’ingestion.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 213-584-9
missing translation for 'rtecsNumber' : DH0175000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.