Learn More
RGX-104, MedChemExpress
MedChemExpress RGX-104 is an orally bioavailable and potent liver-X nuclear hormone receptor (LXR) agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.
145.80€ - 1660.50€
Spécification
CAS | 610318-54-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C34H33ClF3NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 596.08 |
Pourcentage de pureté | 99.35% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16495346
|
Medchem Express
HY-111498A |
100 mg |
1660.50€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16487197
|
Medchem Express
HY-111498A |
5 mg |
225.45€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16470787
|
Medchem Express
HY-111498A |
50 mg |
1115.10€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16460136
|
Medchem Express
HY-111498A |
2 mg |
145.80€
2mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16444478
|
Medchem Express
HY-111498A |
10 mg |
359.10€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16443106
|
Medchem Express
HY-111498A |
25 mg |
716.85€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
RGX-104 is an orally bioavailable and potent liver-X nuclear hormone receptor (LXR) agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.Spécification
610318-54-2 | |
C34H33ClF3NO3 | |
596.08 | |
99.35% |
Sécurité et traitement
H302∣H315∣H319∣H335
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Recommended Storage : 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.