Learn More
RGX-104, MedChemExpress
MedChemExpress RGX-104 is an orally bioavailable and potent liver-X nuclear hormone receptor (LXR) agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.
Marque: Medchem Express HY-111498A
Description
RGX-104 is an orally bioavailable and potent liver-X nuclear hormone receptor (LXR) agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.Spécification
RGX-104 | |
White | |
C34H33ClF3NO3 | |
DMSO : 100 mg/mL (167.76 mM; Need ultrasonic) | |
596.08 | |
99.35% | |
Solid |
610318-54-2 | |
Research | |
2 mg | |
O=C(O)CC1=CC=CC(OCC[C@H](N(CC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2Cl)CC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C)=C1 | |
596.08 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Research purposes only