Learn More
RGX-104 hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress RGX-104 hydrochloride is a small-molecule LXR agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.
160.65€ - 2118.15€
Spécification
CAS | 610318-03-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C34H34Cl2F3NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 632.54 |
Pourcentage de pureté | 99.14% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16485346
|
Medchem Express
HY-111498 |
100 mg |
2118.15€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16477197
|
Medchem Express
HY-111498 |
5 mg |
278.10€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16460787
|
Medchem Express
HY-111498 |
50 mg |
1242.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16450136
|
Medchem Express
HY-111498 |
2 mg |
160.65€
2mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16434478
|
Medchem Express
HY-111498 |
10 mg |
423.90€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16433106
|
Medchem Express
HY-111498 |
25 mg |
847.80€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
RGX-104 hydrochloride is a small-molecule LXR agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.Spécification
610318-03-1 | |
C34H34Cl2F3NO3 | |
632.54 | |
99.14% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Research purposes only