Learn More
RGX-104 hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress RGX-104 hydrochloride is a small-molecule LXR agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.
Marque:  Medchem Express HY-111498
Encompass_Preferred
Code produit. 16460787
  • 1242.00€ / 50mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
RGX-104 hydrochloride is a small-molecule LXR agonist that modulates innate immunity via transcriptional activation of the ApoE gene.
Spécification
Spécification
RGX-104 hydrochloride
White
C34H34Cl2F3NO3
DMSO : 150 mg/mL (237.14 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
632.54
99.14%
Solid
610318-03-1
Research
50 mg
O=C(O)CC1=CC=CC(OCC[C@H](N(CC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2Cl)CC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C)=C1.Cl
632.54
Research
COVID-19-immunoregulation
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.