Learn More
Labconco™ ReVo Canopy Connection Kit
ReVo Canopy Connection Kit is ideal for ducting ReVo Class II, Type A2 Microbiological Safety Cabinets.
1270.00€ - 1370.00€
Spécification
Type de produit | Canopy Connection Kit |
---|---|
Dimensions (L x l x H) extérieures | 465 x 680 x 265 mm |
Poids à l’expédition (métrique) | 5.0 kg |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17805602
|
Labconco™
R3889200 |
900/1200 mm MSC |
1270.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17845602
|
Labconco™
R3889202 |
1500/1800 mm Cabinet |
1370.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Canopy Connection Kit with top exhaust for ducting ReVo Class II, Type A2 Microbiological Safety Cabinets.
Spécification
Canopy Connection Kit | |
465 x 680 x 265 mm | |
5.0 kg |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labconco™ ReVo Canopy Connection Kit