Learn More
Labconco™ ReVo Canopy Connection Kit
Code produit. 17805602 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Armoire 1500/1800 mm
MSC 900/1200 mm
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 17805602
Marque: Labconco™ R3889200
ReVo Canopy Connection Kit is ideal for ducting ReVo Class II, Type A2 Microbiological Safety Cabinets.
  • Canopy Connection Kit with top exhaust for ducting ReVo Class II, Type A2 Microbiological Safety Cabinets.
Spécification
Type de produit Canopy Connection Kit
Dimensions (L x l x H) extérieures 465 x 680 x 265 mm
À utiliser avec (équipement) MSC 900/1200 mm
Poids à l’expédition (métrique) 5.0 kg
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt