Learn More
Labconco™ ReVo Canopy Connection Kit
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Armoire 1500/1800 mm
MSC 900/1200 mm
Conditionnement:
1 kit
Description
- Canopy Connection Kit with top exhaust for ducting ReVo Class II, Type A2 Microbiological Safety Cabinets.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Canopy Connection Kit |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 465 x 680 x 265 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Armoire 1500/1800 mm |
| Poids à l’expédition (métrique) | 5.0 kg |