Learn More
RETSCH Bols de broyage pour broyeur planétaire à billes PM 100
Spécialement conçus pour des conditions de travail extrêmes telles que les essais à long terme, le broyage à l’état humide, les charges mécaniques élevées et les vitesses maximales ainsi que l’alliage mécanique
1282.60€ - 4059.80€
Spécification
Type de produit | Bol de broyage |
---|---|
À utiliser avec (application) | Idéal pour des conditions de travail extrêmes telles que les essais à long terme, le broyage à l’état humide, les charges mécaniques élevées et les vitesses maximales ainsi que l’alliage mécanique |
À utiliser avec (équipement) | Broyeur à billes planétaire PM 100 et PM 200 |
Comprend | Appui antidérapant, dispositif anti-rotation intégré, centrage à base conique, joint torique, joint étanche à la poussière |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10228760
|
RETSCH
01.462.0188 |
1,69 oz. | 50 ml | Oxyde de zirconium |
4059.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10408551
|
RETSCH
01.462.0148 |
4,22 oz. | 125 mL | Acier inoxydable |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10629501
|
RETSCH
01.462.0149 |
1,69 oz. | 50 ml | Acier inoxydable |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10195062
|
RETSCH
01.462.0228 |
16,9 oz. | 500 mL | Acier inoxydable |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10275892
|
RETSCH
01.462.0223 |
8,45 oz. | 250 ml | Acier inoxydable |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
À utiliser avec les broyeurs planétaires à billes PM 100 et PM 200 Retsch.
- Appui antidérapant solide avec dispositif anti-rotation intégré et centrage à base conique
- Avec joint torique pour étanchéité aux gaz et aux poussières
- Le couvercle est facile à saisir et à ouvrir
Spécification
Bol de broyage | |
Idéal pour des conditions de travail extrêmes telles que les essais à long terme, le broyage à l’état humide, les charges mécaniques élevées et les vitesses maximales ainsi que l’alliage mécanique | |
Broyeur à billes planétaire PM 100 et PM 200 | |
Appui antidérapant, dispositif anti-rotation intégré, centrage à base conique, joint torique, joint étanche à la poussière |