Learn More
RETSCH Bols de broyage pour broyeur planétaire à billes PM 100
Spécialement conçus pour des conditions de travail extrêmes telles que les essais à long terme, le broyage à l’état humide, les charges mécaniques élevées et les vitesses maximales ainsi que l’alliage mécanique
Marque: RETSCH 01.462.0148
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 1.45000kg
Description
À utiliser avec les broyeurs planétaires à billes PM 100 et PM 200 Retsch.
- Appui antidérapant solide avec dispositif anti-rotation intégré et centrage à base conique
- Avec joint torique pour étanchéité aux gaz et aux poussières
- Le couvercle est facile à saisir et à ouvrir
Spécification
Bol de broyage | |
125 mL | |
Broyeur à billes planétaire PM 100 et PM 200 | |
Acier inoxydable |
4,22 oz. | |
Idéal pour des conditions de travail extrêmes telles que les essais à long terme, le broyage à l’état humide, les charges mécaniques élevées et les vitesses maximales ainsi que l’alliage mécanique | |
Appui antidérapant, dispositif anti-rotation intégré, centrage à base conique, joint torique, joint étanche à la poussière |