Learn More
RETSCH Billes de broyage pour broyeur mélangeur
Billes de broyage en acier inoxydable à utiliser avec les unités Mixer Mill
2.64€ - 30.33€
Spécification
Type de produit | Grinding Ball |
---|---|
Composition | 84,5 % Fe, 13 % Cr |
À utiliser avec (application) | Idéal pour augmenter le degré de mélange, broyage |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10752531
|
RETSCH
05.368.0036 |
0.35 in. | 0.9 cm | MM 200 mixer mill | N/A | ||||||
10458722
|
RETSCH
05.368.0037 |
0,47 in | 1,2 cm | Broyeur-mélangeur MM 200 |
8.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10777821
|
RETSCH
05.368.0062 |
0,78 in | 2 cm | Broyeur-mélangeur MM 200, 301, broyeur centrifuge à microbilles S 100 et broyeur planétaire à billes PM 400 |
30.33€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Composition approximative : 84,5 % Fe, 13 % Cr.
- Densité approximative : 7700 kg/m3
Spécification
Grinding Ball | |
84,5 % Fe, 13 % Cr | |
Idéal pour augmenter le degré de mélange, broyage | |
Acier inoxydable |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
RETSCH Billes de broyage pour broyeur mélangeur