Learn More
RETSCH Billes de broyage pour broyeur mélangeur
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Diamètre (impériale):
0,35 po
0,47 in
0,78 in
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Composition approximative : 84,5 % Fe, 13 % Cr.
- Densité approximative : 7700 kg/m3
Spécification
Spécification
| Type de produit | Grinding Ball |
| Composition | 84,5 % Fe, 13 % Cr |
| Diamètre (impériale) | 0,35 po |
| Diamètre (métrique) | 0.9 cm |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour augmenter le degré de mélange, broyage |
| À utiliser avec (équipement) | MM 200 Mixer Mill |
| Matériau | Acier inoxydable |