Learn More
Trajan™ Piston de rechange dans le kit d’aiguilles
Les seringues SGE NanoVolume sont conçues pour injecter jusqu’à 50 nL avec une précision et une précision élevées
66.65€ - 68.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable (embout) |
---|---|
Longueur (métrique) de l’aiguille | 42 mm |
Type de pointe d’aiguille | Cône |
À utiliser avec (équipement) | Seringues (0,5 μl) |
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10442731
|
Trajan™
033708 |
26 G | 0,5 μl | 0,47 mm |
66.65€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10137500
|
Trajan™
033715 |
23 G | 1 μl, 0,5 μl | 0,63 mm |
68.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Haute précision et précision pour les injections de petit volume
- Kits piston / aiguille de rechange
- Les kits sont adaptés. Les aiguilles et les pistons doivent être remplacés ensemble
Spécification
Acier inoxydable (embout) | |
42 mm | |
Cône | |
Seringues (0,5 μl) |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Trajan™ Piston de rechange dans le kit d’aiguilles