Learn More
Trajan™ Piston de rechange dans le kit d’aiguilles
Code produit. 10442731
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23 G
26 G
Volume (métrique):
0,5 μl
1 μl, 0,5 μl
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure:
0,47 mm
0,63 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10442731
Marque: Trajan™ 033708
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Les seringues SGE NanoVolume sont conçues pour injecter jusqu’à 50 nL avec une précision et une précision élevées
  • Haute précision et précision pour les injections de petit volume
  • Kits piston / aiguille de rechange
  • Les kits sont adaptés. Les aiguilles et les pistons doivent être remplacés ensemble
Specifikationer
Matériau Acier inoxydable (embout)
Calibre d’aiguille 26 G
Diamètre (métrique) externe 0,47 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,47 mm
Type de produit Aiguille et piston de rechange : NP0.5B-HP-0.47
Volume (métrique) 0,5 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 42 mm
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Seringues (0,5 μl)
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.