Learn More
Trajan™ Piston de rechange dans le kit d’aiguilles
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23 G
26 G
Volume (métrique):
0,5 μl
1 μl, 0,5 μl
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure:
0,47 mm
0,63 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Haute précision et précision pour les injections de petit volume
- Kits piston / aiguille de rechange
- Les kits sont adaptés. Les aiguilles et les pistons doivent être remplacés ensemble
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable (embout) |
| Calibre d’aiguille | 23 G |
| Diamètre (métrique) externe | 0,63 mm |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,63 mm |
| Type de produit | Aiguille et piston de rechange : NP0.5B-HP-0.63 |
| Volume (métrique) | 1 μl, 0,5 μl |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 42 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |
| À utiliser avec (équipement) | Seringues (0,5 μl) |