Learn More
Gilson™ Cônes de pipette à répétition REPET-TIPS™
Spécialement conçu pour la pipette électronique à déplacement positif Gilson™ REPETMAN™, le REPET-TIPS™ couvre une gamme de volumes et est reconnu par le système d’exploitation REPETMAN™ lorsqu’il est placé sur la pipette.
269.00€
Spécification
Filtré | Sans filtre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Couleur | Transparent |
Autoclavable | Non autoclavable |
Modèle | REPET-TIP™ |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15344785
|
Gilson™
F164528 |
1 mL | 20 μl |
269.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15354785
|
Gilson™
F164558 |
10 mL | 200 μl |
269.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Le système d’encodage de taille de cône du REPETMAN™ identifie automatiquement le REPET-TIP™ fixée et affiche le volume approprié sur l’écran LCD
- En PP
- Graduations adaptées au volume pour une mesure précise
Spécification
Sans filtre | |
Transparent | |
REPET-TIP™ | |
66 mm | |
Oui | |
Rack à charnière | |
Cônes de pipette à répétition | |
Oui | |
Oui | |
Polypropylène |
Stérile | |
Non autoclavable | |
2,5 po | |
ISO 9001, ISO 17025, ISO 8655 | |
Pipetage | |
100 cônes | |
Transparent | |
Gilson™ Repetman™ | |
REPET-TipS™ |