Learn More
Gilson™ Cônes de pipette à répétition REPET-TIPS™
Spécialement conçu pour la pipette électronique à déplacement positif Gilson™ REPETMAN™, le REPET-TIPS™ couvre une gamme de volumes et est reconnu par le système d’exploitation REPETMAN™ lorsqu’il est placé sur la pipette.
Marque: Gilson™ F164528
212.64 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21895" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Le système d’encodage de taille de cône du REPETMAN™ identifie automatiquement le REPET-TIP™ fixée et affiche le volume approprié sur l’écran LCD
- En PP
- Graduations adaptées au volume pour une mesure précise
Spécification
1 mL | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
2,5 po | |
ISO 9001, ISO 17025, ISO 8655 | |
Pipetage | |
100 cônes | |
Transparent | |
Gilson™ Repetman™ | |
REPET-TipS™ | |
20 μl |
Sans filtre | |
Transparent | |
REPET-TIP™ | |
66 mm | |
Oui | |
Rack à charnière | |
Cônes de pipette à répétition | |
Oui | |
Oui | |
Polypropylène |