Learn More
Gilson™ Cônes de pipette à répétition REPET-TIPS™
GREENER_CHOICE
Code produit. 15354785 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
10 mL
Graduations:
20 μl
200 μl
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15354785
Marque: Gilson™ F164558
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécialement conçu pour la pipette électronique à déplacement positif Gilson™ REPETMAN™, le REPET-TIPS™ couvre une gamme de volumes et est reconnu par le système d’exploitation REPETMAN™ lorsqu’il est placé sur la pipette.
  • Le système d’encodage de taille de cône du REPETMAN™ identifie automatiquement le REPET-TIP™ fixée et affiche le volume approprié sur l’écran LCD
  • En PP
  • Graduations adaptées au volume pour une mesure précise
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 10 mL
Filtré Sans filtre
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Non autoclavable
Modèle REPET-TIP™
Longueur (impériale) 2,5 po
Longueur (métrique) 66 mm
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 17025, ISO 8655
Déclaration de pureté Oui
À utiliser avec (application) Pipetage
Format Portoir à charnières
Quantité 100 cônes
Type de produit Cônes de pipette à répétition
Code couleur Transparent
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Gilson Repetman
Graduée Oui
Gamme de produits REPET-TipS
Matériau Polypropylène
Graduations 200 μl