Learn More
Thermo Scientific™ Gélose à l’extrait de malt (déshydratée)
Isolez et dénombrez les levures et moisissures dans les produits laitiers et autres denrées alimentaires à l’aide de la gélose à l’extrait de malt
Marque:  Thermo Scientific™ R453892
173.83 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11972892
  • 207.00€ / 500g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Isolez et dénombrez les levures et moisissures grâce à la gélose à l’extrait de malt (déshydratée) Thermo Scientific™ Remel™. L’utilisation de malt ou d’extraits de malt pour la propagation de levures et de moisissures est très courante. Reddish décrit l’utilisation de l’extrait de malt pour remplacer le moût de bière dans un milieu de culture1. Thom et Church ont développé la gélose à l’extrait de malt, une modification de la formule de Reddis, comme milieu de culture général pour les aspergillus2. La gélose à l’extrait de malt est recommandée pour la détection des levures et moisissures dans les produits laitiers et d’autres denrées alimentaires3-5.
Isolez et dénombrez les levures et moisissures dans les produits laitiers et d’autres denrées alimentaires à l’aide de la gélose à l’extrait de malt. Les produits frais et transformés sont sujets à une altération fongique et même les aliments transformés à la chaleur peuvent être affectés. Certaines moisissures et levures d’origine alimentaire peuvent également provoquer des réactions allergiques ou des infections.
Ce milieu contient une forte concentration de maltose qui le rend particulièrement adapté à la croissance des levures et des moisissures. La dextrine et le glycérol sont des sources de carbone et la gélatine peptone est une source d’azote. Le pH acide de ce milieu est optimal pour la croissance des levures et des moisissures tout en inhibant la croissance des bactéries.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Référence industrielle : COMPF.
Poudre
500 g
Gélose d‘extrait de malt
Gélose
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot806818 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/06/2024 Catalog NumberR453892
Numéro de lot998970 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2024 Catalog NumberR453892
Numéro de lot912615 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2024 Catalog NumberR453892
Numéro de lot876297 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2024 Catalog NumberR453892
Numéro de lot812227 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2024 Catalog NumberR453892
Nom du produit
Thermo Scientific™ Gélose à l’extrait de malt (déshydratée) > Gélose à l’extrait de malt ; 500 g
Non destiné à un usage IVD.