Learn More
Memmert™ Tablette en acier inoxydable perforée
Tablette en acier inoxydable renforcée supplémentaire pour l’option de chambre renforcée
635.00€ - 745.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17130255
|
Memmert™
IPP750ecoB32191 |
IPP750eco |
635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17170045
|
Memmert™
IPP1060ecoB32549 |
IPP1060eco |
745.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17179854
|
Memmert™
HPP750ecoB32191 |
HPP750eco |
635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17189624
|
Memmert™
HPP1060ecoB32549 |
HPP1060eco |
745.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Avec barres de guidage et vis de fixation
- Nécessite l’option K1
- Tenez compte de la charge max. de la chambre ; charge max. de 60 kg
Spécification
Acier inoxydable |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Tablette en acier inoxydable perforée