Learn More
Memmert™ Tablette en acier inoxydable perforée
Code produit. 17179854 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP750eco
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17179854
Marque: Memmert™ HPP750ecoB32191
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tablette en acier inoxydable renforcée supplémentaire pour l’option de chambre renforcée
  • Avec barres de guidage et vis de fixation
  • Nécessite l’option K1
  • Tenez compte de la charge max. de la chambre ; charge max. de 60 kg
Spécification
À utiliser avec (équipement) HPP750eco
Matériau Acier inoxydable