Learn More
Memmert™ Tablette en acier inoxydable perforée
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP750eco
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec barres de guidage et vis de fixation
- Nécessite l’option K1
- Tenez compte de la charge max. de la chambre ; charge max. de 60 kg
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | IPP750eco |
| Matériau | Acier inoxydable |