Learn More
Brady™ Bandes antidérapantes photoluminescentes renforcées en aluminium
The self-adhesive Reinforced Photoluminescent Aluminum Anti-Slip Strip is ideal for marking the edges of stairs and doorways. Available in different luminous intensities.
Marque:  Brady™ 251928
Code produit. 11742005
  • 56.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Self-adhesive aluminium anti-skid strip is ideal for marking the edges of stairs and doorways.
  • Available in different luminous intensities.
Spécification
Spécification
Photoluminescent Anti-skid Strips - Aluminium High intensity
Panneaux directionnels et de signalisation de sortie
0,80 m
-40°F to +230°F
0,148 mm
50,00 mm
Aluminium
800 x 50 mm
2.6 ft.
1 de chaque
-40°C à +110°C
1.97 in.
Photoluminescent
Bandes anti-dérapantes
Nom du produit
Brady™ Bandes antidérapantes photoluminescentes renforcées en aluminium > Dimensions (L x l) : 0,80 m x 50 mm ; couleur : Photoluminescent