Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Kit KL 2500 LED avec col de cygne et prise EU
Ensemble composé de la source de lumière KL 2500 LED avec guide de lumière en fibres optiques à col de Cygne 2 bras et Cordon d'alimentation EU
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 250400+400051+154202
Description
- Flux lumineux 1100 Lm
- Source à lumière blanche brevetés
- Conception ergonomique mince
- Gradation continue de 0 à 100%
- Option de gradation extra-fine, jusqu'à 0,1%
- Coonectivité SUSB
- Tiroir à filtre à deux positions
- Ventilateur à faible bruit
- Alimentation à large plage
- Guide de lumière en col de cygne avec fibre optique écologique Puravis™
- Un positionnement précis offre un contrôle complet du placement de la lumière
- Les branches en col de cygne sont positionnées dans des directions opposées pour créer un éclairage presque sans ombre
- Réajustez facilement
Spécification
Kit d'éclairage avec la source de lumière, le guide de lumière et le câble d'alimentation | |
Source de lumière certifiée CE, classe CEM B | |
114 x 231 x 137 mm | |
47/63 HZ | |
50 000 heures | |
LEDs |
Plusieurs LED | |
Guide de lumière en Col de cygne, faisceau de fibres actif 4,5 mm | |
Éclairage de stéréomicroscopie | |
Source de lumière, alimentation, cordon d'alimentation et Guide de lumière | |
Guide de lumière en col de cygne 600 mm / câble d'alimentation 1,8 m |