Learn More
Kartell™ Bouchon conique à 2 orifices
Bouchons en caoutchouc rouge adaptés à des températures élevées et à une utilisation combinée avec un flacon, une bouteille ou un tube
22.00€ - 52.60€
Spécification
Couleur | Rouge |
---|---|
Matériau | Caoutchouc |
Type de produit | Bouchon conique |
Forme | Conique |
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Bottom | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Bottom | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10440332
|
Kartell™
0384800 |
34 mm | 45mm |
22.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10023111
|
Kartell™
0384900 |
37 mm | 48 mm |
52.60€
5 pièces |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10105151
|
Kartell™
0385100 |
43 mm | 60 mm |
52.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- En caoutchouc rouge
- Forme conique
- Comporte deux orifices
- Destiné à un usage général en laboratoire
Spécification
Rouge | |
Caoutchouc | |
Bouchon conique | |
Conique |