Learn More
Kartell™ Bouchon conique à 2 orifices
Bouchons en caoutchouc rouge adaptés à des températures élevées et à une utilisation combinée avec un flacon, une bouteille ou un tube
Marque:  Kartell™ 0385100
Code produit. 10105151
  • 53.30€ / 5 pièces
Expédition estimée: 03-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En caoutchouc rouge
  • Forme conique
  • Comporte deux orifices
  • Destiné à un usage général en laboratoire
Spécification
Spécification
6 mm
5
43 mm
Caoutchouc
Conique
60 mm
Rouge
60 mm
Bouchon conique