Learn More
Kartell™ Bouchon conique à 2 orifices
Bouchons en caoutchouc rouge adaptés à des températures élevées et à une utilisation combinée avec un flacon, une bouteille ou un tube
Brand: Kartell™ 0384900
This item is not returnable.
View return policy
Description
- En caoutchouc rouge
- Forme conique
- Comporte deux orifices
- Destiné à un usage général en laboratoire
Specifications
6mm | |
50mm | |
2 | |
37 mm | |
Caoutchouc | |
Conique |
6mm | |
25/boîte | |
Rouge | |
48 mm | |
Bouchon conique |