Learn More
Gilac™ Rectangular HACCP Container with Lid
Rectangular HACCP Container with Lid is a food container for large storage volumes; lid can support the weight of heavy loads.
38.15€ - 98.65€
Spécification
Type | Storage Tote |
---|---|
Matériau | HDPE |
Forme | Rectangulaires |
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17978421
|
Gilac™
G119509 |
Red | 12 L |
38.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17968561
|
Gilac™
G119518 |
Jaune | 12 L |
38.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
17908621
|
Gilac™
G119612 |
Blanc | 15 L |
45.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17988811
|
Gilac™
G119611 |
Vert | 15 L |
45.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17998561
|
Gilac™
G119609 |
Red | 15 L |
45.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17938621
|
Gilac™
G119618 |
Jaune | 15 L |
45.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17958751
|
Gilac™
G119809 |
Red | 35 L |
74.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17928471
|
Gilac™
G119818 |
Jaune | 35 L |
74.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17958861
|
Gilac™
G119911 |
Vert | 55 L |
98.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- HACCP rectangular food container.
- For large storage volumes, lid can support the weight of heavy loads.
- Multipurpose container.
- Rewritable identification cartridge for inventory tracking.
- No gaps nor overlaps.
- Machine washable.
- Recessed handles for better handling.
- Stackable without lid.
- Compatible with all GILAC 4 and 6 wheel dollies.
Spécification
Storage Tote | |
HDPE | |
Rectangulaires |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gilac™ Rectangular HACCP Container with Lid