Learn More
Gilac™ Rectangular HACCP Container with Lid
Rectangular HACCP Container with Lid is a food container for large storage volumes; lid can support the weight of heavy loads.
Marque: Gilac™ G119518
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- HACCP rectangular food container.
- For large storage volumes, lid can support the weight of heavy loads.
- Multipurpose container.
- Rewritable identification cartridge for inventory tracking.
- No gaps nor overlaps.
- Machine washable.
- Recessed handles for better handling.
- Stackable without lid.
- Compatible with all GILAC 4 and 6 wheel dollies.
Spécification
Storage Tote | |
Jaune | |
3.2 gal. |
HDPE | |
Rectangulaires | |
12 L |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gilac™ Rectangular HACCP Container with Lid > Rectangular HACCP Container with Lid; Capacity: 12 L; Color: Yellow
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu