Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaction Vessels Cylindrical with Thermostatic and Vacuum Jacket and Withdrawal Valve
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
2565.00€ - 6120.00€
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11903771
|
Lenz Laborglasintrumente
06061473 |
415 mm | 2 L |
3860.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11913771
|
Lenz Laborglasintrumente
06061479 |
525 mm | 4 L |
6115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11923761
|
Lenz Laborglasintrumente
06061249 |
315 mm | 0,25 L |
2565.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11923771
|
Lenz Laborglasintrumente
06061482 |
570 mm | 5 L |
6120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11933761
|
Lenz Laborglasintrumente
06061258 |
330 mm | 0,5 L |
2685.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11953761
|
Lenz Laborglasintrumente
06061270 |
395 mm | 1 L |
2790.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11963761
|
Lenz Laborglasintrumente
06061273 |
490 mm | 2 L |
2875.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11973761
|
Lenz Laborglasintrumente
06061276 |
310 mm | 3 L |
3240.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11983761
|
Lenz Laborglasintrumente
06061279 |
460 mm | 4 L |
3350.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11993761
|
Lenz Laborglasintrumente
06061476 |
460 mm | 3 L |
3685.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- With graduation
- With laboratory flange LF, with groove
- With two connectors (with ball flanges KF 15 /KF 25)
- Made of DURAN™ tubing
- Other sizes on request
Spécification
Verre Duran |