Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaction Vessels Cylindrical with Thermostatic and Vacuum Jacket and Withdrawal Valve
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 06061270
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec graduation
- Avec bride de laboratoire LF, avec rainure
- Avec deux connecteurs (avec brides à billes KF 15/KF 25)
- En tubulure DURAN™
- Autres tailles sur demande
Spécification
1 L | |
395 mm | |
160 mm |
Verre Duran | |
Connecteur KF 15 |