Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaction Vessels Cylindrical with Thermostatic and Vacuum Jacket and Withdrawal Valve
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 06061279
Code produit. 11983761
  • 3350.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Avec graduation
  • Avec bride de laboratoire LF, avec rainure
  • Avec deux connecteurs (avec brides à billes KF 15/KF 25)
  • En tubulure DURAN™
  • Autres tailles sur demande
Spécification
Spécification
4 L
460 mm
250 mm
Verre Duran
Connecteur KF 25