Learn More
Thermo Scientific™ Kit QC RapID™
Bénéficiez d’une récupération plus rapide, d’une viabilité améliorée et de capacités d’isolement direct avec des organismes CQ fabriqués à l’aide d’une technologie exclusive unique de préservation sur gel.
Marque: Thermo Scientific™ R4653051
724.29 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Garantissez une bonne performance, des résultats de tests cliniques reproductibles et une évaluation microbiologique fiable des échantillons pharmaceutiques et alimentaires avec les organismes de contrôle qualité Thermo Scientific™ Culti-Loops™. Les sets de contrôle qualité Thermo Scientific™ RapID™ incluent des organismes CQ prêts à l’emploi au format Culti-Loops, qui sont des oeses bactériologiques jetables prêtes à l’emploi contenant des micro-organismes viables stabilisés dans une matrice gélifiée unique.
Si vous recherchez des résultats de qualité fiables, faites confiance aux organismes de contrôle qualité Thermo Scientific, fruits avec plus de 30 ans d’expertise dans la fabrication et le conditionnement des micro-organismes contrôlés.
Confort
- Diminuez les coûts et le temps inutiles grâce à des oeses pour un ensemencement direct ne nécessitant aucune réhydratation.
Performances
- Obtenez une viabilité et une récupération accrues grâce aux organismes préservés sur gel.
Valeur
- Consolidez vos commandes et les frais d’expédition en passant par un seul fournisseur pour vos milieux de culture de haute qualité et vos organismes de contrôle qualité.
Confiance
- Bénéficiez d’une traçabilité totale avec les souches ATCC™ sous licence
Efficacité
- Disposez d’une documentation précise et pratique avec les étiquettes détachables et transférables.
Sécurité
- Réduisez le risque de contamination et d’infection grâce à un produit qui ne nécessite aucune manipulation d’organismes.
- Plus de 600 organismes de contrôle qualité, dont des sets pratiques pour les systèmes d’identification couramment utilisés
- Certification ISO, compatibilité cGMP (bonnes pratiques de fabrication actuelles), enregistrement auprès de la FDA
- Membre du programme ATCC™ Licensed Derivative
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
*L’emblème ATCC Licensed Derivative™, le logo ATCC Licensed Derivative™ et les marques ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™. Thermo Fisher Scientific détient une licence lui permettant d’utiliser ces marques commerciales et de vendre les produits dérivés des cultures ATCC™.
Spécification
Haemophilus influenzae (type a), Aggregatibacter aphrophilus, Moraxella catarrhalis, Oligella urethralis | |
Certification ISO, compatibilité cGMP (bonnes pratiques de fabrication actuelles), enregistrement auprès de la FDA | |
Kit de CQ/4 NH RapID™ | |
Haemophilus influenzae type a | |
CQ qualitatif |
49146TM* | |
2°C à 8°C | |
Culti-Loops | |
Panel d’organismes | |
5 anses/boîte |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.