Learn More
Eppendorf™ RackScan
Lecture de portoirs de stockage complets avec 96 flacons à code-barres différents. Les identifiants d’échantillons sont transférés vers les bases de données en aval.
1576.28€ - 10762.88€
Spécification
Méthode de transfert de donnée | PC / USB |
---|---|
Type de connexion | USB |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16476879
|
Eppendorf™
6002000006 |
Lecteur (lecture par le bas) |
10762.88€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16486879
|
Eppendorf™
6002000014 |
Lecteur (lecture latérale) |
1576.28€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Instrument basé sur une caméra pour une imagerie et un décodage rapides
- Accessoire enfichable confortable et facile
- Encombrement réduit, idéal pour la paillasse (et l’intégration)
- La fonction de correction d’erreurs ECC200 permet de lire le code en toute sécurité avec 30 % de codes endommagés maximum
- Support des flacons disponibles via la page d’accueil d’Eppendorf à des fins de documentation
- Connexion & transfert avec le logiciel Eppendorf eLABInventory et eLABJournal pour un transfert de données confortable
- Le RackScan s peut être connecté au RackScan b en tant qu’accessoire pour lire les codes-barres sur les étiquettes latérales
- Plusieurs formats utilisables pour une grande flexibilité
Spécification
PC / USB | |
USB |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ RackScan