Learn More
Eppendorf™ RackScan
Lecture de racks de stockage complets avec 96 flacons à code-barres. Les identifiants d’échantillons sont transférés vers les bases de données en aval.
Marque: Eppendorf™ 6002000014
1538.99 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Instrument à caméra pour une imagerie et un décodage rapides
- Accessoire enfichable confortable et facile d’utilisation
- Encombrement réduit, idéal pour la paillasse (et l’intégration)
- La fonction de correction d’erreurs ECC 200 permet de lire en toute sécurité des codes endommagés jusqu’à 30 %
- Support des flacons disponibles sur la page d’accueil d’Eppendorf à des fins de documentation
- Connexion et transfert avec le logiciel Eppendorf™ eLABInventory et eLABJournal pour un transfert de données confortable
- Le RackScan s peut être connecté au RackScan b en tant qu’accessoire pour lire les codes-barres sur les étiquettes latérales
- Plusieurs formats utilisables pour une grande flexibilité
Spécification
RackScan s | |
Lecteur (lecture latérale) | |
Numérisation parallèle de plusieurs flacons et transfert des données d’échantillons vers votre logiciel de gestion des échantillons |
USB | |
PC / USB | |
Racks SBS et boîtes de stockage cryogénique |