Learn More
Acide (R)-(-)-mandélique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
24.80€ - 215.07€
Identifiants chimiques
CAS 611-71-2
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00064251
Clé InChI IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Synonyme r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, #NAME?, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
CID PubChem 11914
ChEBI CHEBI:17656
Nom IUPAC acide (2R)-2-hydroxy-2-phénylacétique
SMILES O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11407836
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14767.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11417836
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14767.14
25 g
78.69€
25g
11427836
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14767.22
100 g
215.07€
100g
Description
Description
(R)-(-)-Mandelic acid, is used as a antiseptic ingredient particularly against urinary tract infections.Mandelic acid and its derivatives are used to apply the dual activities as an antibacterial agent and as an antiaging agent. It is used as an intermediate for the synthesis of target molecules for other applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide (R)-(-)-mandélique est utilisé comme composant antiseptique, en particulier contre les infections des voies urinaires. L’acide mandélique et ses dérivés sont utilisés pour leurs doubles propriétés, en tant qu’agent antibactérien et qu’agent antivieillissement. Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse de molécules cibles destinées à d’autres applications.
Solubilité
Il est partiellement soluble dans l’eau, librement soluble dans l’alcool isopropylique et l’alcool éthylique.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière. Stable dans des conditions ordinaires. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
611-71-2
152.15
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
11914
acide (2R)-2-hydroxy-2-phénylacétique
C8H8O3
MFCD00064251
r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, #NAME?, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
CHEBI:17656
O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
(R)-(-)-Mandelic acid
130°C to 134°C
MFCD00064251
r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, #NAME?, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
acide (2R)-2-hydroxy-2-phénylacétique
11914
152.15
-153° (c=5 in Water)
611-71-2
C8H8O3
2691094
It is partly soluble in water,freely soluble in isopropyl and ethyl alcohol.
O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
152.15
CHEBI:17656
98%
Light sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318
Provoque de graves lésions des yeux.
P280-P305+P351+P338-P310
H318
missing translation for 'einecsNumber' : 210-276-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante