Learn More
Acide (R)-(-)-mandélique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11417836
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
(R)-(-)-Mandelic acid, is used as a antiseptic ingredient particularly against urinary tract infections.Mandelic acid and its derivatives are used to apply the dual activities as an antibacterial agent and as an antiaging agent. It is used as an intermediate for the synthesis of target molecules for other applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide (R)-(-)-mandélique est utilisé comme composant antiseptique, en particulier contre les infections des voies urinaires. L’acide mandélique et ses dérivés sont utilisés pour leurs doubles propriétés, en tant qu’agent antibactérien et qu’agent antivieillissement. Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse de molécules cibles destinées à d’autres applications.
Solubilité
Il est partiellement soluble dans l’eau, librement soluble dans l’alcool isopropylique et l’alcool éthylique.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière. Stable dans des conditions ordinaires. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-71-2
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00064251
Clé InChI IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Synonyme r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, #NAME?, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
CID PubChem 11914
ChEBI CHEBI:17656
Nom IUPAC (2R)-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
SMILES O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-Mandelic acid
Point de fusion 130°C to 134°C
Informations sur la solubilité It is partly soluble in water,freely soluble in isopropyl and ethyl alcohol.
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%
Quantité 25 g
Rotation optique -153° (c=5 in Water)
Sensibilité Light sensitive
compliance-icons
Identifiant produit
  • D-(-)-Mandelic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: D-(-)-Mandelic acid