Learn More
Acide (R)-(-)-mandélique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11407836
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
(R)-(-)-Mandelic acid, is used as a antiseptic ingredient particularly against urinary tract infections.Mandelic acid and its derivatives are used to apply the dual activities as an antibacterial agent and as an antiaging agent. It is used as an intermediate for the synthesis of target molecules for other applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide (R)-(-)-mandélique est utilisé comme composant antiseptique, en particulier contre les infections des voies urinaires. L’acide mandélique et ses dérivés sont utilisés pour leurs doubles propriétés, en tant qu’agent antibactérien et qu’agent antivieillissement. Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse de molécules cibles destinées à d’autres applications.
Solubilité
Il est partiellement soluble dans l’eau, librement soluble dans l’alcool isopropylique et l’alcool éthylique.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière. Stable dans des conditions ordinaires. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-71-2
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00064251
Clé InChI IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Synonyme r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, #NAME?, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
CID PubChem 11914
ChEBI CHEBI:17656
Nom IUPAC acide (2R)-2-hydroxy-2-phénylacétique
SMILES O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-Mandelic acid
Point de fusion 130°C to 134°C
Beilstein 2691094
Informations sur la solubilité It is partly soluble in water,freely soluble in isopropyl and ethyl alcohol.
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%
Quantité 5 g
Rotation optique -153° (c=5 in Water)
Sensibilité Light sensitive