missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ TC-G 1005
Potent and selective GPBA receptor (TGR5) agonist
292.00€ - 1195.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | TC-G 1005 |
---|---|
CAS | 1415407-60-1 |
Synonyme | (4-Cyclopropyl-3,4-dihydro-1(2H)-quinoxalinyl)[4-(2,5-dimethylphenoxy)-3-pyridinyl]methanone |
Solubilité | Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol |
Formule moléculaire | C25H25N3O2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18731829
|
Tocris Bioscience™
5129/10 |
10 mg |
292.00€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18707548
|
Tocris Bioscience™
5129/50 |
50 mg |
1195.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potent and selective GPBA agonist (EC50 = 0.72 nM for hTGR5). Selective for TGR5 over FXR (farnesoid X receptor). Increases plasma GLP-1 levels and reduces blood glucose in mice. Orally available.Spécification
TC-G 1005 | |
(4-Cyclopropyl-3,4-dihydro-1(2H)-quinoxalinyl)[4-(2,5-dimethylphenoxy)-3-pyridinyl]methanone | |
C25H25N3O2 | |
Solide | |
>98% |
1415407-60-1 | |
Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol | |
399.48 | |
Bioactive Small Molecule |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit