Learn More
Tocris Bioscience™ TC-G 1005
Potent and selective GPBA receptor (TGR5) agonist
Marque: Tocris Bioscience™ 5129/10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TC-G 1005 is a potent and selective GPBA agonist (EC50 values are 0.72 nM and 6.2 nM for hTGR5 and mTGR5, respectively). TC-G 1005 is selective for TGR5 over FXR (farnesoid X receptor). TC-G 1005 increases plasma GLP-1 levels and reduces blood glucose in mice. Orally bioavailable.Spécification
TC-G 1005 | |
(4-Cyclopropyl-3,4-dihydro-1(2H)-quinoxalinyl)[4-(2,5-dimethylphenoxy)-3-pyridinyl]methanone | |
Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol | |
399.48 | |
Bioactive Small Molecule |
1415407-60-1 | |
10 mg | |
C25H25N3O2 | |
Solide | |
>98% |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu