Learn More
Tocris Bioscience™ TC-G 1005
Potent and selective GPBA receptor (TGR5) agonist
Marque: Tocris Bioscience™ 5129/50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TC-G 1005 is a potent and selective GPBA agonist (EC50 values are 0.72 nM and 6.2 nM for hTGR5 and mTGR5, respectively). TC-G 1005 is selective for TGR5 over FXR (farnesoid X receptor). TC-G 1005 increases plasma GLP-1 levels and reduces blood glucose in mice. Orally bioavailable.Especificaciones
TC-G 1005 | |
(4-Cyclopropyl-3,4-dihydro-1(2H)-quinoxalinyl)[4-(2,5-dimethylphenoxy)-3-pyridinyl]methanone | |
Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol | |
399.48 | |
Bioactive Small Molecule |
1415407-60-1 | |
50 mg | |
C25H25N3O2 | |
Solide | |
>98% |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido