Learn More
Bouchon creux en verre borosilicaté à tête plate inclinée standard Quickfit™
Utilisez ce bouchon en verre avec de la verrerie articulée Quickfit™ et d’autres verreries dotées de prises en verre moulées standard. Les bouchons creux en verre borosilicaté à tête plate conique standard Azlon&trade sont légers, durables et faciles à saisir.
38.25€ - 195.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type de produit | Bouchon |
À utiliser avec (application) | Durabilité chimique et excellente performance à haute température |
À utiliser avec (équipement) | Quickfit™ Jointed Ware et autres objets en verre avec un col standard en verre rodé |
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12558855
|
Quickfit
SB10 |
42662 |
46.90€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12508865
|
Quickfit
SB24 |
Standard ; 24/29 |
75.65€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11349623
|
Quickfit
SB34 |
Standard ; 34/35 |
104.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12568855
|
Quickfit
SB19 |
Standard ; 19/26 |
38.25€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12508875
|
Quickfit
SB29 |
Standard ; 29/32 |
84.35€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12495376
|
Quickfit
SB45 |
Standard ; 45/40 |
76.05€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10155824
|
Quickfit
SB14 |
Standard ; 14/23 |
43.80€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15537960
|
Quickfit
SB12 |
42725 |
82.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15557960
|
Quickfit
SB7 |
7/16 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Utilisez ce bouchon en verre avec de la verrerie à joint Quickfit™ et d’autres verreries dotées de prises en verre rodé standard.Les bouchons creux en verre borosilicaté à tête plate conique standard AzlonTM sont légers, durables et faciles à saisir.
- Conforme aux cônes standard décrits dans la norme ISO 383
- Verre borosilicaté pour une durabilité chimique et des performances à haute température
- Construction creuse soufflée pour plus de légèreté
- La tête hexagonale empêche le bouchon de rouler et offre une bonne préhension
- Le dessus du bouchon est plat, ce qui lui permet de se tenir sur l’extrémité et d’éviter la contamination de la surface du sol
Spécification
Verre borosilicaté | |
Bouchon | |
Durabilité chimique et excellente performance à haute température | |
Quickfit™ Jointed Ware et autres objets en verre avec un col standard en verre rodé |