Learn More
Bouchon creux en verre borosilicaté à tête plate inclinée standard Quickfit™
Utilisez ce bouchon en verre avec de la verrerie articulée Quickfit™ et d’autres verreries dotées de prises en verre moulées standard. Les bouchons creux en verre borosilicaté à tête plate conique standard Azlon™ sont légers, durables et faciles à saisir.
Marque:  Quickfit SB19
31.62 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.07920kg
Code produit. 12568855
  • 38.25€ / 5 pièces
Expédition estimée: 04-10-2024
Description
Utilisez ce bouchon en verre avec de la verrerie à joint Quickfit™ et d’autres verreries dotées de prises en verre rodé standard.Les bouchons creux en verre borosilicaté à tête plate conique standard AzlonTM sont légers, durables et faciles à saisir.
  • Conforme aux cônes standard décrits dans la norme ISO 383
  • Verre borosilicaté pour une durabilité chimique et des performances à haute température
  • Construction creuse soufflée pour plus de légèreté
  • La tête hexagonale empêche le bouchon de rouler et offre une bonne préhension
  • Le dessus du bouchon est plat, ce qui lui permet de se tenir sur l’extrémité et d’éviter la contamination de la surface du sol
Spécification
Spécification
Bouchon
Verre borosilicaté
Standard ; 19/26
Durabilité chimique et excellente performance à haute température
Quickfit™ Jointed Ware et autres objets en verre avec un col standard en verre rodé