Learn More
Bouchon creux en verre borosilicaté à tête plate inclinée standard Quickfit™
Utilisez ce bouchon en verre avec de la verrerie articulée Quickfit™ et d’autres verreries dotées de prises en verre moulées standard. Les bouchons creux en verre borosilicaté à tête plate conique standard Azlon&trade sont légers, durables et faciles à saisir.
Marque: Quickfit SB14
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.05220kg
Description
Utilisez ce bouchon en verre avec de la verrerie à joint Quickfit™ et d’autres verreries dotées de prises en verre rodé standard.Les bouchons creux en verre borosilicaté à tête plate conique standard AzlonTM sont légers, durables et faciles à saisir.
- Conforme aux cônes standard décrits dans la norme ISO 383
- Verre borosilicaté pour une durabilité chimique et des performances à haute température
- Construction creuse soufflée pour plus de légèreté
- La tête hexagonale empêche le bouchon de rouler et offre une bonne préhension
- Le dessus du bouchon est plat, ce qui lui permet de se tenir sur l’extrémité et d’éviter la contamination de la surface du sol
Spécification
Bouchon | |
Verre borosilicaté | |
Standard ; 14/23 |
Durabilité chimique et excellente performance à haute température | |
Quickfit™ Jointed Ware et autres objets en verre avec un col standard en verre rodé |