Learn More
Flacon à fond plat à col court en verre borosilicaté Quickfit™
Fabriqué en verre borosilicaté. Le flacon à fond plat et col court en verre borosilicaté Quickfit™ Joints Ware™ Quickfit est conforme aux normes ISO 1773 et ISO 4797.
83.10€ - 595.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 1773, ISO 4797 |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Type de goulot | Basse |
Forme du fond | Plat |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Raccord manchonné | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Raccord manchonné | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12498936
|
Quickfit
FF1L/3US |
1000 ml | 170 mm | 24/29 |
101.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12498926
|
Quickfit
FF100/2S |
100 ml | 95 mm | 19/26 |
97.95€
5 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12418936
|
Quickfit
FF100/3S |
100 ml | 103 mm | 24/29 |
141.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12428936
|
Quickfit
FF100/4S |
100 ml | 103 mm | 29/32 |
99.15€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10243930
|
Quickfit
FF150/3S |
150 ml | 110 mm | 24/29 |
103.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10697445
|
Quickfit
FF150/5S |
150 ml | 115 mm | 34/35 |
111.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12428946
|
Quickfit
FF250/2S |
250 ml | 130 mm | 19/26 |
159.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10309754
|
Quickfit
FF250/4S |
250 ml | 130 mm | 29/32 |
249.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10831041
|
Quickfit
FF250/5S |
250 ml | 130 mm | 34/35 |
160.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12509885
|
Quickfit
FF500/3S |
500 ml | 140 mm | 24/29 |
191.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12418956
|
Quickfit
FF500/4S |
500 ml | 145 mm | 29/32 |
293.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10851201
|
Quickfit
FF50/2S |
50 ml | 85 mm | 19/26 |
83.10€
5 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12661992
|
Quickfit
FF50/3S |
50 ml | 85 mm | 24/29 |
190.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11980885
|
Quickfit
FF250/3S |
250 ml | 130 mm | 24/29 |
239.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15527840
|
Quickfit
FF2L/5S |
2000 ml | 215 mm | 34/35 |
291.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12408946
|
Quickfit
FF1L/4S |
1 000 ml | 187 mm | 29/32 |
104.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15567830
|
Quickfit
FF150/2S |
150 ml | 105 mm | 19/26 |
428.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15577830
|
Quickfit
FF150/4S |
150 ml | 110 mm | 29/32 |
441.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15517840
|
Quickfit
FF2L/4S |
2000 ml | 230 mm | 29/32 |
323.44€
5 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15547840
|
Quickfit
FF500/2S |
500 ml | 135 mm | 19/26 |
518.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15567840
|
Quickfit
FF500/5S |
500 ml | 155 mm | 34/35 |
595.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15557830
|
Quickfit
FF100/5S |
100 mL | 103 mm | N/A | N/A | N/A | ||||||
15597830
|
Quickfit
FF1L/5S |
1 000 ml | 175 mm | 34/35 |
386.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15507840
|
Quickfit
FF2L/3S |
2000 ml | 205 mm | 24/29 |
314.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15537840
|
Quickfit
FF4L/7S |
4 l | 260 mm | N/A | N/A | N/A | ||||||
Description
Fabriqué en verre borosilicaté. Le flacon à fond plat à col court en verre borosilicaté Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ est conforme aux normes ISO 1773 et ISO 4797.
- Conforme aux normes ISO 1773 et ISO 4797
- Avec prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
- Verre borosilicaté pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
- La base plate permet d’utiliser des plaques chauffantes
Spécification
ISO 1773, ISO 4797 | |
Verre borosilicaté | |
Basse | |
Plat |